Documentos
421014
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
Sinônimo(s):
BBOEA, Di(butoxyethoxyethyl) adipate
About This Item
Fórmula linear:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
434.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
Impurezas
<1% diethylene glycol monobutyl ether
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pf
−11 °C (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
chave InChI
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Plasticizer
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Do Young Kim et al.
Polymers, 12(9) (2020-08-28)
The mechanical properties and tear resistance of an ecofriendly flexible packaging film, i.e., poly(lactic acid) (PLA)/poly (butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) film, were investigated via a blown film extrusion process. The application of PLA and PBAT in product packaging is limited due