Documentos Principais
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H35Cl4Cr2O3
Número CAS:
Peso molecular:
545.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
concentração
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
pb
~82 °C
pf
−35 °C
densidade
0.924 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
Informações legais
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)