Documentos Principais
420719
Sigma-Aldrich
Lithium polysilicate solution
20 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula linear:
Li2Si5O11
Número CAS:
Peso molecular:
330.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
concentração
20 wt. % in H2O
densidade
1.16 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si](=O)O[Si]([O-])=O
chave InChI
WJZHQBRAMOCCLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)