Documentos
420638
Sigma-Aldrich
5-(Trifluoromethyl)isoxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
137.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.348 (lit.)
densidade
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup