Documentos Principais
420425
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-Et
98%
Sinônimo(s):
1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N]3P=NP(=NC2H5)[N(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
339.40
Beilstein:
7485991
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
pb
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
chave InChI
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)