Documentos Principais
420255
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-β-D-galactopyranosylamine
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H45NO9
Número CAS:
Peso molecular:
515.64
Beilstein:
4611297
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +10.4°, c = 2 in chloroform
pf
92-95 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC[C@H]1O[C@@H](N)[C@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)[C@H]1OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H45NO9/c1-23(2,3)19(28)32-13-14-15(34-20(29)24(4,5)6)16(35-21(30)25(7,8)9)17(18(27)33-14)36-22(31)26(10,11)12/h14-18H,13,27H2,1-12H3/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
IPRZVEFFDTWBGV-DISONHOPSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)