Documentos Principais
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
Sinônimo(s):
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
Número CAS:
Peso molecular:
155.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)