Documentos Principais
420131
Sigma-Aldrich
(+)-Diisopropyl-O,O′-bis(trimethylsilyl)-L-tartrate
99%, ChiraSelect reagent
Sinônimo(s):
(+)-O,O′-Bis(trimethylsilyl)-L-tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Fórmula linear:
[-CH[OSi(CH3)3]CO2CH(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
378.61
Beilstein:
3620696
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
linha de produto
ChiraSelect
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +57°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C16H34O6Si2/c1-11(2)19-15(17)13(21-23(5,6)7)14(22-24(8,9)10)16(18)20-12(3)4/h11-14H,1-10H3/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
WTAZEIUCUCCYIA-ZIAGYGMSSA-N
Informações legais
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David Holzberg et al.
The Journal of biological chemistry, 278(41), 40213-40223 (2003-07-02)
The transcription factor activator protein (AP)-1 plays crucial roles in proliferation, cell death, and the immune response. c-JUN is an important component of AP-1, but only very few c-JUN response genes have been identified to date. Activity of c-JUN is