Documentos Principais
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Neomenthyl acetate
99%
Sinônimo(s):
(+)-(1S,2S,5R)-Neomenthyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Beilstein:
2208504
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
p.e.
81 °C/3 mmHg (lit.)
pf
36-38 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)