Documentos Principais
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
200.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
97%
pf
165-169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)