Documentos Principais
419265
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabutyl-1,6-hexanediamine
96%
About This Item
Fórmula linear:
[-(CH2)3N[(CH2)3CH3]2]2
Número CAS:
Peso molecular:
340.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
83 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCCC)CCCCCCN(CCCC)CCCC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)