Documentos
418668
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycyclohexanone
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H9(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
85 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
chave InChI
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup