Documentos Principais
418366
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) butyl ether
average Mn ~206
Sinônimo(s):
α-Butyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene), Polyethylene glycol mono(n -butyl) ether, Polyoxyethylene monobutyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~206
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
hydroxyl
α-final
ether
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CCCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)