Documentos Principais
418277
Sigma-Aldrich
Aluminum 2,9,16,23-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C56H32AlClN8S4
Número CAS:
Peso molecular:
1007.60
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 90%
pf
210 °C (dec.) (lit.)
λmax
725 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)