Documentos Principais
417645
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
204.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
p.e.
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
pf
55-57 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
Informações sobre genes
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)