Documentos Principais
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
288.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
120-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)