Documentos Principais
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
319.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
100-103 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)