Documentos Principais
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H9ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
256.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
183-185 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)