Key Documents
41715
Sigma-Aldrich
Chloro-dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)chlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10ClF3Si
Número CAS:
Peso molecular:
190.67
Beilstein:
1741726
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.378 (lit.)
pb
118 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H10ClF3Si/c1-10(2,6)4-3-5(7,8)9/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
KBAZUXSLKGQRJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Magda Caban et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(19), e8860-e8860 (2020-06-14)
Fluorinated derivatization agents allow for the identification and quantification of emerging pollutants with high sensitivity, yet details of their potential applications using electron ionization are lacking. The fluorine atom itself does not effectively participate in electron ionization. Furthermore, limited information
Magda Caban et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 107-116 (2014-05-13)
This paper discusses a new silylating reagent - dimethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silyldiethylamine (DIMETRIS) - for the derivatisation of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) prior to GC-MS analysis. DIMETRIS reacts with seven target compounds (diclofenac, ibuprofen, ketoprofen, naproxen, flurbiprofen and paracetamol, as well as salicylic