417122
N,N-Diethylnipecotamide
98%
Sinônimo(s):
N,N-Diethyl-3-piperidinecarboxamide, Piperidine-3-carboxylic acid diethylamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
pb
111 °C/6.1 mmHg (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)C(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h9,11H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
ZXQKYQVJDRTTLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Antituberculosis drugs
Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
Acyl-CoA:cholesterol acyltransferase inhibitors
Alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor agonist
Antimycobacterials
Isocyanoamides useful as starting materials in IMCR
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter