Key Documents
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3Si]3GeH
Número CAS:
Peso molecular:
293.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: reductant
índice de refração
n20/D 1.4974 (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)