Documentos Principais
417092
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole-3-carboxaldehyde
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
267.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C=O)c(C)n1-c2cccc(c2)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)