416576
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
98%
About This Item
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
166-168 °C (lit.)
densidade
1.555 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F4/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
chave InChI
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup