Documentos Principais
41609
Sigma-Aldrich
(R)-(4-Fluorophenyl)oxirane
technical, ≥90.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7FO
Número CAS:
Peso molecular:
138.14
Beilstein:
4350328
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Ensaio
≥90.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
chave InChI
ICVNPQMUUHPPOK-QMMMGPOBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
72.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)