Documentos Principais
415928
Sigma-Aldrich
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8N2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Formulário
powder
pf
130 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC1=NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8;/h1-4H,5H2,(H2,9,10);1H
chave InChI
MRLAJFUGSBSFDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Amino-1H-isoindole hydrochloride is a heterocyclic building block.
Aplicação
  • Reactant for preparation of compounds for use in genetic assays
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)