Documentos Principais
41566
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(−)-trans-2,5-Dimethylpyrrolidine
≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Beilstein:
4652641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
atividade óptica
[α]20/D −19.0±1.5°, c = 2% in methylene chloride
índice de refração
n20/D 1.431
densidade
0.852 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)N1
InChI
1S/C6H13N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h5-7H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
ZEBFPAXSQXIPNF-PHDIDXHHSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Important chiral auxiliary with a pseudo C2 axis; diastereoselective alkylation of ketone enamines [1]; Highly stereoselective addition reactions of the enamine of β-keto esters (vinylogous urethanes) [2]; Radical reactions of unsaturated amides[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R.H. Schlessinger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 708-708 (1987)
R.H. Schlessinger et al.
Tetrahedron Letters, 29, 1489-1489 (1988)
N.A. Porter et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8311-8311 (1989)