Ensaio
99%
forma
solid
pf
225 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-8-3-4(7)5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
chave InChI
XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges