Documentos Principais
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
About This Item
Fórmula linear:
Mg2P2O7
Número CAS:
Peso molecular:
204.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
densidade
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)