Key Documents
415073
Sigma-Aldrich
Magnesium tungstate
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
MgWO4
Número CAS:
Peso molecular:
272.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
chave InChI
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3