Documentos Principais
414956
Sigma-Aldrich
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium calcium tungstate
About This Item
Fórmula linear:
Ba2CaWO6
Número CAS:
Peso molecular:
594.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
chave InChI
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)