Documentos Principais
414581
Sigma-Aldrich
Magnesium molybdate
99%
About This Item
Fórmula linear:
MgMoO4
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
forma
powder
densidade
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)