Documentos Principais
414409
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromocaprylate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl 2-bromooctanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CHBrCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
251.16
Beilstein:
1767535
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
137-140 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19BrO2/c1-3-5-6-7-8-9(11)10(12)13-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
JIQJOKSCSVMZAN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)