Documentos Principais
414352
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Diaminocyclohexane sulfate salt
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H16N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
212.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.N[C@@H]1CCCC[C@@H]1N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)