Documentos Principais
414042
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
Sinônimo(s):
HIDA
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
294.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
210 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)