Documentos Principais
413372
Sigma-Aldrich
[3-[Tri(ethoxy/methoxy)silyl]propyl]urea solution
50 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula linear:
(RO)3Si(CH2)3NHCONH2, R = -CH3 or -CH2CH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
concentração
50 wt. % in methanol
índice de refração
n20/D 1.39
densidade
0.91 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)