Key Documents
413313
Sigma-Aldrich
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
Sinônimo(s):
Triphenylolmethane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C65H62N2O14
Número CAS:
Peso molecular:
1095.19
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
pf
90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)