Key Documents
413291
Sigma-Aldrich
Poly[(phenyl glycidyl ether)-co-dicyclopentadiene]
average Mn ~490
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
peso molecular
average Mn ~490
temperatura de transição
Tg 48-52 °C
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC2C3CCC(C3)C2C1.C4OC4COc5ccccc5
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)