Documentos Principais
413267
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) octanoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)6CO2]3Gd
Número CAS:
Peso molecular:
301.46
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)O[Gd](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)