Documentos Principais
413186
Sigma-Aldrich
2-Dodecyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)succinimide
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H48N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
420.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
220 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2)C1=O
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)