Key Documents
413127
Sigma-Aldrich
Ditetradecyl 3,3′-thiodipropionate
technical grade
About This Item
Fórmula linear:
S[CH2CH2CO2(CH2)13CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
570.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
pf
48-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Aplicação
Antioxidant
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)