Documentos Principais
413089
Sigma-Aldrich
Gallium(II) chloride
anhydrous, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Digallium tetrachloride
About This Item
Fórmula linear:
Ga2Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
281.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ga]Cl.Cl[Ga]Cl
InChI
1S/4ClH.2Ga/h4*1H;;/q;;;;2*+2/p-4
chave InChI
PWAPABRPCBSKKS-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Applied in the preparation of a novel gallium(I) species terminally coordinated to ruthenium.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
George N. Harakas et al.
Inorganic chemistry, 36(13), 2704-2707 (1997-06-18)
The reaction of Ru(3)(CO)(12) with Ga(2)Cl(4) in the presence of gallium metal in refluxing toluene, followed by crystallization from tetrahydrofuran, produces Ru{GaCl(THF)(2)}{GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(3).0.5 THF (1) and Ru(2){GaCl(2)(THF)}(2)(CO)(8) (2) (THF = tetrahydrofuran). The ruthenium atom in 1 has an approximately octahedral coordination
Artigos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.