Documentos Principais
412791
Sigma-Aldrich
N,O-Di-Boc-hydroxylamine
97%
Sinônimo(s):
N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine, tert-Butyl N-(tert-butoxycarbonyloxy)carbamate
Selecione um tamanho
5 G
R$ 886,00
R$ 886,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 886,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHOCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
233.26
Beilstein:
1794022
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 886,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
67-70 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)14-7(12)11-16-8(13)15-10(4,5)6/h1-6H3,(H,11,12)
chave InChI
AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N,O-Di-Boc-hydroxylamine (N,O-Bis(tert-butoxycarbonyl)hydroxylamine) may be used for the synthesis of the following:
  • 5-lipoxygenase inhibitor LY280810[1]
  • hydroxylamines[1]
  • hydroxamic acids[1],[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The use of N, O-bis (tert-butoxycarbonyl)-hydroxylamine in the synthesis of N-hydroxylamines and hydroxamic acids.
Staszak MA and Doecke CW.
Tetrahedron Letters, 35(23), 6021-6024 (1994)
A facile synthesis of N, O-bis (tert-butoxycarbonyl)-hydroxylamine.
Staszak MA and Doecke CW.
Tetrahedron Letters, 34(44), 7043-7044 (1993)
A convenient method for the preparation of hydroxamic acids.
Reddy AS, et al.
Tetrahedron Letters, 41(33), 6285-6288 (2000)