Documentos Principais
412694
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionate
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
193 °C/20 mmHg (lit.)
pf
13 °C (lit.)
densidade
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)