Documentos Principais
412155
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol methyl ether propoxylate (2PO/OH) acrylate
average Mn ~288, contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2C(CH3)2CH2OCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mn ~288
contém
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCC(C)(C)COCC(C)OCC(C)OC(=O)C=C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)