Documentos Principais
411965
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl acetate
99%
Sinônimo(s):
4-Acetoxybiphenyl
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H4C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
87-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
chave InChI
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)