Documentos Principais
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CH=CHNO2
Número CAS:
Peso molecular:
217.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
63-66 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)