Documentos Principais
411833
Sigma-Aldrich
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CONHC6H4)2O
Número CAS:
Peso molecular:
284.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
230-231 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)