Documentos Principais
411809
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropyl methacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2C(CH3)2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
187.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
102 °C/4 mmHg (lit.)
densidade
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)[N+]([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)