411485
Diisopropyl malonate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
pb
93-95 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)12-8(10)5-9(11)13-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
QRVSDVDFJFKYKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3-substituted coumarins
- 2-carboisopropoxy-3-hydroxyquinoxaline-di-N-oxide
- 2-carboisopropoxy-3-hydroxy-6-methoxylquinoxaline-di-N-oxide
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter