Documentos Principais
411477
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
98%
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
143.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
chave InChI
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)